certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1479031
APIファミリー
orphenadrine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 40 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.N(CCOC(c2c(cccc2)C)c1ccccc1)C
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)17(19-13-12-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H
InChI Key
YAXWIYFUVISXRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR2958-40MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)