Merck
PHR1376
Supelco
ロラタジン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ロラタジン, 4-(8-クロロ-5,6-ジヒドロ-11H-ベンゾ[5,6]シクロヘプタ[1,2-b]ピリジン-11-イリデン-1-ピペリジンカルボン酸エチルエステル, ロラチジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23N2O2Cl
CAS番号:
分子量:
382.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 874
traceable to Ph. Eur. Y0000688
traceable to USP 1370270
APIファミリー
loratadine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
InChI Key
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロラタジンは、非鎮静特性を有するH1-抗ヒスタミン薬のクラスに属し、アレルギーの治療に広く使用されています。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
ロラタジンは、分光光度法を用いて医薬製剤中の分析対象物を定量するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
非鎮静性のヒスタミンH1-レセプタ-アンタゴニストです。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する全ての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
本物質の分析証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAC3785と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1376-1G-PW:
PHR1376-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of loratadine in pharmaceuticals by a spectrophotometric method
Pavalanche G, et al.
Ovidius University Annals of Chemistry, 26(1), 27-31 (2015)
E W Monroe
Clinical therapeutics, 19(2), 232-242 (1997-03-01)
Urticaria is a common skin disease, which in its chronic form, is a very disturbing condition. Because histamine is the best-documented chemical mediator of urticaria, histamine-antagonists are the mainstay of therapy. First-generation antihistamines are limited by their tendency to produce
M R Namazi
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 19(3), 319-322 (2005-04-29)
As the current antipsoriatic medications are commonly associated with deleterious side-effects, a determined search for safer agents, which could be used alone or in combination with current antipsoriatic drugs, would be very imperative. Psoriasis is believed to be characterized by
M Haria et al.
Drugs, 48(4), 617-637 (1994-10-01)
Loratadine is a long-acting antihistamine agent, exhibiting partial selectivity for peripheral histamine H1-receptors. To date, loratadine has been evaluated in allergic rhinitis, urticaria and, to a limited extent, in asthma. In several large controlled comparative clinical studies, loratadine was superior
I J Roman et al.
Clinical reviews in allergy, 11(1), 89-110 (1993-01-01)
Antihistamines are considered first-line therapy for the relief of symptoms from allergic rhinitis and chronic urticaria. The newer, second-generation, nonsedating antihistamines reduce the central nervous system and anticholinergic side effects commonly found with previous drugs. The availability of H1-receptor antagonists