安全性情報
1370269
USP
Loratadine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10ClNO
CAS番号:
分子量:
243.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
loratadine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1cc2c(cc1)C(=O)c3ncccc3CC2
InChI
1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2
InChI Key
WMQNOYVVLMIZDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Loratadine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Loratadine Chewable Tablets
  • Loratadine Orally Disintegrating Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1370269-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ロラタジン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000688
ロラタジン
デスロラタジン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1173042
デスロラタジン