Merck
1123135
USP
2,2′-ジピリジルアミン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,2′-Dipyridylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N3
CAS番号:
分子量:
171.20
Beilstein:
127131
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorpheniramine
メーカー/製品名
USP
bp
222 °C/50 mmHg (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
InChI Key
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chlorpheniramine Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Brompheniramine Maleate
  • Chlorpheniramine Maleate
  • Dexbrompheniramine Maleate
  • Dexchlorpheniramine Maleate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1123135-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)