安全性情報
PHR2004
Supelco
Chlorpheniramine Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile, 2-(4-CHLOROPHENYL)-4-(DIMETHYLAMINO)-2-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]BUTANENITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24ClN3
CAS番号:
分子量:
293.83
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000436
APIファミリー
chlorpheniramine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR2004-50MG-PW:
PHR2004-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)