Merck
38595
Supelco
α-(4-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
別名:
Chlorpheniramine impurity D (PhEur), (2RS)-2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylamino-2-(2-pyridyl)butyronitril hydrochloride, Chlorpheniramine nitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18ClN3 · HCl
分子量:
336.26
Beilstein:
268419
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
chlorpheniramine
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC=C1C(CCN(C)C)(C#N)C2=NC=CC=C2.Cl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
38595-BULK:
38595-VAR:
38595-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)