安全性情報
Y0000437
Chlorphenamine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(3RS)-3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17ClN2
CAS番号:
分子量:
260.76
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorpheniramine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2
InChI
1S/C15H17ClN2/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3
InChI Key
UICFCNIVUDNZSW-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chlorphenamine impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000437-10MG:
Y0000437:
Y0000437-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B T Hiep et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 707(1-2), 235-240 (1998-06-05)
The enantiomers of chlorpheniramine and its monodesmethyl metabolite were determined separately in urine by using a coupled achiral-chiral chromatographic system. The two enantiomers of the studied compound and the internal standard were separated from the biological matrix on a cyanopropyl
K J Simons et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 73(5), 595-599 (1984-05-01)
The pharmacokinetics and urinary excretion of chlorpheniramine were studied in 11 patients, aged 6-16 years, with allergic rhinitis. In these children, chlorpheniramine had a mean elimination half-life of 13.1 +/- 6.6 h, a mean clearance rate of 7.23 +/- 3.16
Skin permeation of chlorpheniramine maleate and detection of demethylated metabolites by high-performance liquid chromatography.
S Zbaida et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 77(2), 188-190 (1988-02-01)