Merck
1173042
USP
デスロラタジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
8-クロロ-6,11-ジヒドロ-11-(4-ピペリジニリデン)-5H- ベンゾ[5,6]シクロヘプタ[1,2,b]ピリジン, Clarinex®, NSC 675447
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19ClN2
CAS番号:
分子量:
310.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
desloratadine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
InChI Key
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Desloratadine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Desloratadine Orally Disintegrating Tablets
  • Desloratadine Tablets
生物化学的/生理学的作用
デスロラタジンは選択的かつ非鎮静性のヒスタミンH1レセプターアンタゴニストで、ロラタジン(クラリチン)の活性型代謝産物であり、花粉症およびアレルギー症状の軽減に用いられ、他の抗ヒスタミン剤よりも眠気を催さない点が特徴です。臨床的に到達しうる血中濃度では心臓K+チャネルをほとんど阻害しません。抗ムスカリン作用/抗コリン作用を有しません。
非鎮静型のH1-受容体アンタゴニスト、抗ムスカリン/抗コリン作働性作用なし。本化合物は新たな抗アレルギー作用および抗炎症作用を有しています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
法的情報
Clarinex is a registered trademark of Schering Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1173042-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ポロキサマー407 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2164030
ポロキサマー407