PHR1897
Diphenhydramine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride, 2-[(RS)-(4-METHYLPHENYL) PHENYLMETHOXY]-N,N,DIMETHYLETHANAMINE HYDROCHLORIDE, 2-[(4-Methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, 4-Methyldiphenhydramine hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamin hydrochloride, Neobenodine
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
diphenhydramine
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)CCOC(C1=CC=C(C)C=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
InChI Key
BNFDLGUZDIWYJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1897-50MG-PW:
PHR1897-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック