Merck
BP896
ジフェンヒドラミン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-ジフェニルメトキシ-N,N-ジメチルエチルアミン 塩酸塩, N-(2-ジフェニルメトキシエチル)-N,N-ジメチルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO · HCl
CAS番号:
分子量:
291.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diphenhydramine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
InChI Key
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Diphenhydramine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Clemastine Tablets
  • Diphenhydramine Oral Solution
  • Diphenhydramine Tablets
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    注意書き
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP896:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)