Merck
1218016
USP
Diphenhydramine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine hydrochloride, N-Desmethyldiphenhydramine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19NO · HCl
CAS番号:
分子量:
277.79
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diphenhydramine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
InChI Key
OARUOQLHKTZEIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diphenhydramine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Diphenhydramine Hydrochloride Oral Powder
  • Diphenhydramine Citrate and Ibuprofen Tablets
  • Diphenhydramine Hydrochloride
  • Diphenhydramine Citrate
  • Diphenhydramine Hydrochloride Injection
  • Diphenhydramine Hydrochloride Capsules
  • Diphenhydramine Hydrochloride Oral Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)