certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 830
traceable to Ph. Eur. Y0001727
traceable to USP 1012780
APIファミリー
alendronate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].NCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... FDPS(2224)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
適用法令
Jan Code
PHR1599-1G-PW:
PHR1599-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック