Merck
PHR1893
Supelco
ゾレドロン酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ゾレドロン酸 一水和物, P,P'-[1-ヒドロキシ-2-(1H-イミダゾール-1-イル)エチリデン]ビスホスホン酸 一水和物, [1-ヒドロキシ-2-(1H-イミダゾール-1-イル)エタン-1,1-ジイル]ビス(ホスホン酸) 一水和物, ゾレドロン酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O7P2·H2O
CAS番号:
分子量:
290.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1724827
APIファミリー
zoledronic acid
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
InChI Key
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理の用途に用いる二次標準物質は、医薬品の研究所や製造所での実用標準物質の調製に代わる便利で費用対効果の高いオプションを提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質と同様に適格であることが確認されています。これらは、製薬企業での出荷判定試験、製薬企業での定性および定量分析法の開発、食品および飲料の品質管理試験ならびにその他の校正要件を含む(ただしこれらに限定されない)いくつかの分析法アプリケーションでの使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
ゾレドロン酸(ゾレドロネート)は骨吸収抑制作用を持つビスホスホネート製剤で、ファルネシル二リン酸合成酵素を阻害することで下流の破骨細胞活性を抑制し、骨吸収と代謝を抑制します。閉経後骨粗鬆症、パジェット病、高カルシウム血症の治療に用いられ、骨転移したがんによる骨破壊を治療するために化学療法と併用されます。
ゾレドロン酸(ゾレドロネート)は骨吸収抑制剤であり、ファルネシル二リン酸合成酵素の阻害物質です。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例をご覧になるには下の欄にLRAB0346と入力してください。この証明書は一例であり入手されたロットのものではない可能性があります。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらでご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1893-1G-PW:
PHR1893-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)