アッセイ
≥97% (NMR)
形状
powder
色
white
溶解性
water, double-distilled: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].NCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... FDPS(2224)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- チタンインプラントへのリン酸カルシウムナノ粒子(nCaP)/ビスホスホネート(BP)コーティングとその骨形成能の解析
- 高齢の骨粗鬆症患者および健常者から単離されたヒト骨髄間質細胞(hBMSC)の骨形成分化
- 従来のアッセイ法と単純デジタル画像解析を用いた、骨芽細胞前駆細胞と骨芽細胞の処理後の骨芽細胞の挙動に及ぼす影響の検討
生物化学的/生理学的作用
保管および安定性
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A4978-100MG:
A4978-VAR:
A4978-BULK:
試験成績書(COA)