Merck
PHL83864
Kaempferol 3-rhamnoside
phyproof® Reference Substance
別名:
Afzelin, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoside, Afzeloside, Kaempferin, Kaempferol 3-O-alpha-L-rhamnoside, Kaempferol 3-rhamnoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O10
CAS番号:
分子量:
432.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-18,21-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
InChI Key
SOSLMHZOJATCCP-AEIZVZFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83864-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)