Merck
O1875
Sigma-Aldrich
オルシノール 一水和物
≥99% purity (HPLC), powder
別名:
3,5-ジヒドロキシトルエン, 5-メチルレゾルシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3-1,3-(OH)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
142.15
Beilstein:
1071903
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
オルシノール 一水和物, colorimetric detection reagent
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
white to light brown
bp
290 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
密度
1.290 g/cm3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
InChI Key
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オルシノールは、細胞および染色体の染色に用いるオルセインと呼ばれる色素の生成に関与する低分子天然型フェノールです。オルシノール一水和物は、通常、RNA、DNA、およびヘキソースの測定に用いられるビアル試薬として知られる比色定量用試薬を調製するために使用されます。
アプリケーション
オルシノール一水和物は、ペントース(五炭糖)のビアル反応によるオルシノールアッセイのためのビアル試薬の調製で使用されています。′′また、TLCプレートの染色ならびにオルシノール色素アッセイにおけるラムノリピッド測定に適したオルシノール溶液の調製にも使用されます。オルシノール一水和物は、RNAアッセイで使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O1875-10G:
O1875-100G:
O1875-VAR:
O1875-BULK:
O1875-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lipopolysaccharide binding protein expression in primary human hepatocytes and HepG2 hepatoma cells.
Grube BJ
The Journal of Biological Chemistry, 269, 8477-8477 (1994)
A simultaneous estimation method of DNA and RNA by the orcinol reaction and a study on the reaction mechanism.
Y Endo
Journal of biochemistry, 67(5), 629-633 (1970-05-01)
Marjan De Mey et al.
Analytical biochemistry, 353(2), 198-203 (2006-03-21)
Recent developments in cellular and molecular biology require the accurate quantification of DNA and RNA in large numbers of samples at a sensitivity that enables determination on small quantities. In this study, five current methods for nucleic acid quantification were
A modified orcinol reaction for RNA determination.
M Kamali et al.
Clinical chemistry, 15(5), 390-392 (1969-05-01)
Estimation of monosaccharides by the orcinol-sulphuric acid reaction.
J BRUCKNER
The Biochemical journal, 60(2), 200-205 (1955-06-01)