Merck
A2388
Sigma-Aldrich
N-アセチルノイラミン酸
≥98% (HPLC), from Escherichia coli
別名:
5-アセトアミド-3,5-ジデオキシ-D-グリセロ-D-ガラクトノヌロソン酸, NAN, NANA, シアル酸, ラクタミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO9
CAS番号:
分子量:
309.27
Beilstein:
1716283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Escherichia coli
品質水準
タイプ
Type VI
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D -34.0 to -30.0 °, c = 1% in water
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
mp
184-186  °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI Key
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-アセチルノイラミン酸(NANA、Neu5Ac)は、糖脂質、糖タンパク質、プロテオグリカン(シアロ糖タンパク質)などの複合糖質の主要成分であり、グリコシル化された成分に選択的結合特性を与えます。Neu5Acは、in vivoおよびin vitroにおいて、その生化学、代謝、および取り込み研究に使用されています。Neu5Acは、ナノキャリアの開発に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
シアル酸とノイラミン酸のどちらも、ノイラミン酸の複合物の呼び名として広義に用いられています。N-アセチルノイラミン酸は、細胞表面糖タンパク質の末端糖としてよく見出されます。細胞表面糖タンパク質は、細胞認識、細胞相互作用、細胞接着において重要な役割を果たしています。膜糖タンパク質は、腫瘍の増殖と転移にも重要です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2388-250MG:
A2388-25MG:
A2388-BULK:
A2388-10MG:
A2388-100MG:
A2388-1G:
A2388-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander T Baker et al.
Science advances, 5(9), eaax3567-eaax3567 (2019-09-14)
Adenoviruses are clinically important agents. They cause respiratory distress, gastroenteritis, and epidemic keratoconjunctivitis. As non-enveloped, double-stranded DNA viruses, they are easily manipulated, making them popular vectors for therapeutic applications, including vaccines. Species D adenovirus type 26 (HAdV-D26) is both a
Fiona E Fleming et al.
Journal of virology, 88(8), 4558-4571 (2014-02-07)
N-acetyl- and N-glycolylneuraminic acids (Sia) and α2β1 integrin are frequently used by rotaviruses as cellular receptors through recognition by virion spike protein VP4. The VP4 subunit VP8*, derived from Wa rotavirus, binds the internal N-acetylneuraminic acid on ganglioside GM1. Wa
Emma R Job et al.
PloS one, 8(3), e59623-e59623 (2013-04-02)
Members of the pentraxin family, including PTX3 and serum amyloid P component (SAP), have been reported to play a role in innate host defence against a range of microbial pathogens, yet little is known regarding their antiviral activities. In this
Katharine M Ng et al.
Nature, 502(7469), 96-99 (2013-09-03)
The human intestine, colonized by a dense community of resident microbes, is a frequent target of bacterial pathogens. Undisturbed, this intestinal microbiota provides protection from bacterial infections. Conversely, disruption of the microbiota with oral antibiotics often precedes the emergence of
Kannan Tharakaraman et al.
Cell, 153(7), 1475-1485 (2013-06-12)
Of the factors governing human-to-human transmission of the highly pathogenic avian-adapted H5N1 virus, the most critical is the acquisition of mutations on the viral hemagglutinin (HA) to "quantitatively switch" its binding from avian to human glycan receptors. Here, we describe