安全性情報
NIST77A
Burnt refractory
NIST® SRM® 77a, Al203-60%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
powder
包装
pkg of 75 g
メーカー/製品名
NIST®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (Si02), Aluminium dioxide (Al2O3), Iron oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Magnesium oxide (MgO), Calcium oxide (CaO), Potassium oxide (K2O), Sodium oxide (Na20), Phosphorus pentoxide (P2O5), Lithium oxide (Li2O), Strontium oxide (SrO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
NIST77A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)