主要文書
XX2004708
Millipore
真空ろ過用Milliporeステンレス鋼サポートスクリーン
47 mm
別名:
ステンレススチールフィルタースクリーン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
stainless steel screen
品質水準
直径
47 mm
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス製真空ろ過付属品
ステンレス鋼サポートスクリーン、47 mm
これらの付属品は、Milliporeガラス製真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替コンフィグレーションの提供を目的として設計されています。
この品目は、Millipore 47 mm Classic GlassフィルターホルダーキットおよびMillipore 47 mmAll-Glassフィルターホルダーキットの付属部品です。