安全性情報
NIST76A
Burnt refractory
NIST® SRM® 76a, Al203-40%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
powder
包装
pkg of 75 g
メーカー/製品名
NIST®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Standard Reference Materials (SRMs) NIST76a, NIST77a and NIST78a are in the form of fine powder (<0.15 mm) and are intended for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the related SDS and COA.
SRM 76A_cert
SRM 76A_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Aluminium oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Iron (III) Oxide (Fe2O3), Lithium oxide (Li2O), Magnesium oxide (MgO), Phosphorus pentoxide (P2O5), Potassium oxide (K2O), Silicon dioxide (SiO2), Sodium oxide (Na2O), Strontium oxide (SrO), Titanium dioxide (TiO2), Calcium oxide (CaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST76A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)