包装
pkg of disk
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One unit of SRM C1296 contains a disk measuring approximately 32 mm (11/4 in) diameter and a thickness of 19 mm (3/4 in).
SRM C1296_cert
SRM C1296_SDS
SRM C1296_cert
SRM C1296_SDS
アプリケーション
Stainless steel SRM is intended for use in optical emission and X-ray spectrometric analysis methods.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Cobalt (Co), Titanium (Ti), Aluminium (Al), Niobium (Nb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Boron (B), Lead (Pb), Selenium (Se), Tantalum (Ta), Tellurium (Te), Tin (Sn), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Cobalt (Co), Titanium (Ti), Aluminium (Al), Niobium (Nb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Boron (B), Lead (Pb), Selenium (Se), Tantalum (Ta), Tellurium (Te), Tin (Sn), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTC1296:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)