安全性情報
704261
Sigma-Aldrich
亜マンガン酸ランタンストロンチウム
greener alternative
LSM-35
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
powder
分子量
Mw 223.89 g/mol
組成
La0.65Sr0.35MnO3
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
4-8 m2/g
粒径
0.6-1.2 μm (Horiba-Laser)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
アプリケーション
LSM is one of the materials that is useful as an electrode material in solid oxide fuel cells.
Lanthanum strontium manganite (LSM-35) is a ferromagnetic material, a Sr-doped LaMnO3 that is mainly used as a cathode material for solid oxide fuel cells (SOFCs).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
704261-BULK:
704261-10G:4548173922812
704261-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of lanthanum strontium manganite perovskite cathode materials of solid oxide fuel cells: a review.
Jiang SP
J. Mater. Sci., 43(21), 6799-6833 (2008)
資料
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells