Merck
N0800000
N,N-ジエチルニコチンアミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ニケタミド, ニコチン酸ジエチルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2O
CAS番号:
分子量:
178.23
Beilstein:
5743
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nikethamide
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
296-300 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nikethamide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
N0800000-1EA:
N0800000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of nikethamide and N-ethylnicotinamide in the blood and urine of greyhounds.
Lewis J H.
Journal of Chromatography A, 172, 295-302 (1979)
Lili Chen et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(5), 1757-1762 (2007-02-10)
Nikethamide and lidocaine are often requested to be quantified simultaneously in forensic toxicological analysis. A simple reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) method has been developed for their simultaneous determination in human blood and cerebrospinal fluid. The method involves simple
Nathaly Reyes-Garcés et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 40-49 (2014-12-03)
Simple, fast and efficient sample preparation approaches that allow high-throughput isolation of various compounds from complex matrices are highly desired in bioanalysis. Particularly sought are methods that can, without sacrificing time, easily remove matrix interferences capable of inducing ionization suppression/enhancement