Merck
F0763
Sigma-Aldrich
Fura 2 五カリウム塩
≥80% purity, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H22K5N3O14
CAS番号:
分子量:
831.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
Fura 2 五カリウム塩, ≥80%
品質水準
アッセイ
≥80%
フォーム
powder
yellow
溶解性
1 M NaOH: 10 mg/mL
εmax
24-37 at 363 nm (pH 7.2)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c4ncc(o4)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C29H27N3O14.5K/c1-15-2-3-17(31(11-24(33)34)12-25(35)36)20(6-15)43-4-5-44-21-7-16-8-22(28-30-10-23(46-28)29(41)42)45-19(16)9-18(21)32(13-26(37)38)14-27(39)40;;;;;/h2-3,6-10H,4-5,11-14H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI Key
HQKWBBCTCLUGSX-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fura 2 pentapotassium salt (fura-2) is a fluorescent ratiometric Ca2+ dye. Fura 2 pentapotassium salt (fura-2) helps to estimate the level of cytosolic Ca(2+) by determining the emission found at 510 nm after alternating excitation at 340 nm and 380 nm (F340/F380 ratio). Hence, it is considered as the standard for quantitative intracellular calcium measurements.
アプリケーション
細胞不透過性のCa2+用蛍光プロ-ブです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F0763-BULK:
F0763-1MG-PW:
F0763-.1MG:
F0763-VAR:
F0763-.5MG:
F0763-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Resveratrol interferes with fura-2 intracellular calcium measurements
Kopp, et al.
Journal of Fluorescence, 24(2), 279-284 (2014)
Ram Chandra Paudel et al.
Biochemical and biophysical research communications, 450(4), 1626-1630 (2014-07-19)
Fura-2 is a commonly used fluorescent Ca(2+) dye that allows an accurate determination of cytosolic Ca(2+) levels by measuring the emission obtained at 510 nm after alternating excitation at 340 nm and 380 nm (F340/F380 ratio). Previous studies, based on