アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
蛍光検出
λex 335 nm (high)
λex 362 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 512 nm (low)
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-38(53)65-20-60-26(2)48)17-39(54)66-21-61-27(3)49)35(13-25)58-11-12-59-42-31-14-36(43-45-15-37(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)10-9-33(42)47(18-40(55)67-22-62-28(4)50)19-41(56)68-23-63-29(5)51/h7-10,13-15H,11-12,16-24H2,1-6H3
InChI Key
UTBYGIDPBQOHNT-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Ratiometric calcium indicator
包装
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Rao, G.H., et al. 1992. Biochem. Med. Metab. Biol.47, 226.
Schwartz, Y., et al. 1992. Endocrinology131, 772.
Ward, C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Janconi, M.E., et al. 1990. J. Cell Biol.110, 1555.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
WGK
WGK 3
Jan Code
344905-250UG:
344905-1MG:
344905-VMG:
344905-1SET:
344905-5MG:
344905-100UG:
試験成績書(COA)