SCT021
BioTracker 609 Red Ca2+ AM色素
Live cell imaging calcium (Ca2+) indicator for neuroscience and cancer applications.
別名:
Live cell calcium detection probe, Live cell imaging probe, Red fluorescent calcium indicator
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
おすすめの製品
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
カルシウム(Ca2+)は細胞の生理機能と生化学的機能において重要な役割を果たしています。カルシウムイオンはシグナル伝達経路、ニューロンからの神経伝達物質の放出、すべての筋細胞タイプの収縮、および受精において重要な役割を果たしています。細胞外カルシウムも、興奮性細胞膜を介した電位差の維持ならびに適切な骨形成に重要です。
BioTracker 609 Red Ca2+ AM色素、生細胞赤色蛍光カルシウム指示薬です。この蛍光プローブの蛍光強度は、Ca2+濃度に応じて可逆的に変化します。最大発光609 nmの赤色蛍光(励起590nm)を持ち、マイクロモルからマイクロモル以下の範囲のカルシウムイオンの検出に適しています。この色素は細胞内エステラーゼにより加水分解されて可溶性となり、細胞質中に均等に分布します。この特徴により、他のカルシウム指示薬よりも優れた精度で細胞内カルシウム濃度の変化を検出できます。
スペクトル特性
吸光度: 595nm
発光:609nm
BioTracker 609 Red Ca2+ AM色素、生細胞赤色蛍光カルシウム指示薬です。この蛍光プローブの蛍光強度は、Ca2+濃度に応じて可逆的に変化します。最大発光609 nmの赤色蛍光(励起590nm)を持ち、マイクロモルからマイクロモル以下の範囲のカルシウムイオンの検出に適しています。この色素は細胞内エステラーゼにより加水分解されて可溶性となり、細胞質中に均等に分布します。この特徴により、他のカルシウム指示薬よりも優れた精度で細胞内カルシウム濃度の変化を検出できます。
スペクトル特性
吸光度: 595nm
発光:609nm
保管および安定性
BioTracker 609 Red Ca2+ AM色素は-20°Cで、乾燥させ遮光して保存してください。
注:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
注:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1202.4 °F
引火点(℃)
650.2 °C
適用法令
Jan Code
SCT021:
試験成績書(COA)