Merck
F0888
Sigma-Aldrich
Fura 2-AM
≥95% purity (HPLC), powder
別名:
Fura-2ペンタキス(アセトキシメチル) エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H47N3O24
CAS番号:
分子量:
1001.85
Beilstein:
8183748
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
Fura 2-AM, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
yellow to yellow-green
溶解性
acetone: 10 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)-c4ncc(o4)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-39(53)65-20-60-26(2)48)17-40(54)66-21-61-27(3)49)35(11-25)58-9-10-59-36-12-31-13-37(43-45-15-38(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)14-33(36)47(18-41(55)67-22-62-28(4)50)19-42(56)68-23-63-29(5)51/h7-8,11-15H,9-10,16-24H2,1-6H3
InChI Key
VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fura 2-AM(Fura 2)は、カルシウム特異的なレシオメトリック型蛍光色素です。アセトキシメチルエステルとしても知られています。 カルシウムイオンに応答して、Fura 2のようなレシオメトリック型色素はそれぞれの励起スペクトルや発光スペクトルが変化します。細胞内カルシウム濃度は、蛍光発光比または異なる波長における励起により決定されます。Fura 2は、505nmに発光ピークを持ち、励起ピークの範囲は340~380nmで、好ましいカルシウム指示薬です。
アプリケーション
Fura 2-AMは、インタクトな生細胞において細胞質遊離カルシウムの動的変化を決定するために広くく使用されているプローブです。
特徴および利点
Fura 2-AMというFura 2のエステル型を用いる主な利点は以下のとおりです:細胞透過性がある細胞に簡単にロードできる短波長色素と比べてFura 2-AMを用いる別の利点としては、比率信号が以下とは無関係であるという点です:色素濃度。光強度、および光路長。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F0888-.5MG:
F0888-VAR:
F0888-1MG-PW:
F0888-1MG:
F0888-.5MG-PW:
F0888-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J L Donato et al.
British journal of pharmacology, 119(7), 1447-1453 (1996-12-01)
1. Proteoglycans provide negatively charged sites on the surface of platelets, leukocytes and endothelial cells. Since chondroitin 4-sulphate is the main proteoglycan present on the platelet surface, the role of this molecule in mediating the activation of human platelets by
Assessment of intracellular Ca2+, cAMP and 1,2-diacylglycerol in cryopreserved buffalo (Bubalus bubalis) spermatozoa on supplementation of taurine and trehalose in the extender.
Singh VK
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 47, 584-584 (2012)
B T Kinsella et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 281(2), 957-964 (1997-05-01)
To establish whether the thromboxane A2 (TXA2) receptor (TP) functionally couples to the Gq family of heterotrimeric G proteins in vivo, we have coexpressed the cDNAs coding for the human platelet/placental TP alpha isoform (TP alpha) and the alpha subunits
Assessment of Fura-2 for measurements of cytosolic free calcium.
Roe MW
Cell Calcium, 11, 63-63 (1990)
Effects of Taurine or Trehalose supplementation on functional competence of cryopreserved Karan Fries semen.
Chhillar S
Animal Reproduction, 135, 1-1 (2012)