安全性情報
D7809
Millipore
Deoxycholate citrate agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.5±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
アプリケーション
特にサルモネラ菌や赤痢菌属などの腸内病原体を単離する場合にお勧めの選択的培地です。
構成
Components (g/L)
Heart infusion solids 10.00
Proteose peptone 10.00
Lactose 10.00
Sodium citrate 20.00
Ferric ammonim citrate 2.00
Sodium deoxycholate 5.00
Neutral red 0.02
Agar 13.50
調製ノート
Suspend 70.52 g of Deoxycholate Citrate Agar in 1000 ml of distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Do not autoclave. Avoid excessive heating as it is detrimental to the medium.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D7809-500G:
D7809-BULK:
D7809-VAR:
D7809-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The isolation of salmonellas and campylobacters.
C R Fricker
The Journal of applied bacteriology, 63(2), 99-116 (1987-08-01)