安全性情報
D5121
Sigma-Aldrich
Acculong DNA Polymerase
suitable for PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.54
フォーム
liquid
品質水準
テクニック
PCR: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Acculong DNA Polymerase has improved abilities of long fragment amplification, amplification specificity, and amplification yield with the addition of unique elongation factors, specific promotion factors and plateau release inhibitors.
This DNA Polymerase proves to be greatly effective with both simple and complex templates.
For simple templates, it can amplify fragments up to 40 kb. For complex templates, it can amplify fragments up to 20 kb; using cDNA templates, it can effectively amplify fragments up to 10 kb.
Acculong DNA Polymerase also has good resistance to PCR inhibitors and can be used for direct PCR of bacteria, fungi, plant tissues, animal tissues or whole blood samples.
特徴および利点
Acculong DNA Polymerase has the following advantages:
  • High Fidelity: 52 times that of Taq Polymerase and 6 times that of Pfu DNA polymerase.
  • Increased Speed: Amplification speed is 4-150 times more than conventional polymerases.
  • Optimized buffer system applicable to a wide range of templates.
  • Time Saver: Ready-to-use premix thereby reducing experimental steps.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)