Merck
BP407
ハロペリドール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4-[4-(4-クロロフェニル)-4-ヒドロキシ-1-ピペリジニル]-1-(4-フルオロフェニル)-1-ブタノン, 4-[4-(4-クロロフェニル)-4-ヒドロキシピペリジノ]-4′-フルオロブチロフェノン, 4-[4-(p-クロロフェニル)-4-ヒドロキシピペリジノ]-4′-フルオロブチロフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23ClFNO2
CAS番号:
分子量:
375.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
haloperidol
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
InChI Key
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR2A(3356)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Haloperidol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Haloperidol Oral Solution
  • Haloperidol Tablets
  • Haloperidol Capsules
  • Haloperidol Injection
  • 包装
    Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbonesHealth hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP407:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)