PHR8714
Haloperidol Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one, (±)-4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one, Haloperidol Impurity B (PhEur)
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001517
traceable to USP 1303024
APIファミリー
haloperidol
フォーム
powder
包装
pkg of 25 mg
アプリケーション
pharmaceutical
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-17-9-7-16(8-10-17)21(26)11-14-24(15-12-21)13-3-6-20(25)18-4-1-2-5-19(18)23/h1-2,4-5,7-10,26H,3,6,11-15H2
InChI Key
URVMQMKGIVIILI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8714-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)