1154525
USP
Cyclobenzaprine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-Desmethylcyclobenzaprine hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, N-Methyl-3-(2-tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaenylidene)propan-1-amine hydrochloride, Norproheptatriene hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cyclobenzaprine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H
InChI Key
UZMPCPFDZYTEJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Cyclobenzaprine Hydrochloride
- Cyclobenzaprine Hydrochloride Tablets
- Nortriptyline Hydrochloride
- Nortriptyline Hydrochloride Capsules
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1154525-10MG:
試験成績書(COA)