Merck
1303002
USP
ハロペリドール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-[4-(4-クロロフェニル)-4-ヒドロキシ-1-ピペリジニル]-1-(4-フルオロフェニル)-1-ブタノン, 4-[4-(4-クロロフェニル)-4-ヒドロキシピペリジノ]-4′-フルオロブチロフェノン, 4-[4-(p-クロロフェニル)-4-ヒドロキシピペリジノ]-4′-フルオロブチロフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23ClFNO2
CAS番号:
分子量:
375.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
haloperidol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
InChI Key
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR2A(3356)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Haloperidol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cisapride
  • Haloperidol
  • Haloperidol Injection
  • Haloperidol Oral Solution
  • Haloperidol Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1303002-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Mark C Fok et al.
International journal of geriatric psychiatry, 30(4), 333-344 (2015-02-03)
To summarize the effect of antipsychotics for preventing postoperative delirium. We conducted a literature search using Medline, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews and clinicaltrials.gov. We included randomized controlled trials of adults undergoing surgery
Robin Nguyen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(45), 14948-14960 (2014-11-08)
Hyperactivity within the ventral hippocampus (vHPC) has been linked to both psychosis in humans and behavioral deficits in animal models of schizophrenia. A local decrease in GABA-mediated inhibition, particularly involving parvalbumin (PV)-expressing GABA neurons, has been proposed as a key
Marianne Klemp et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 31(6), 698-704 (2011-10-25)
The objective of the study was to examine the efficacy and the degree of adverse effects connected with atypical neuroleptic drugs and haloperidol by using a previously described Bayesian statistical method that includes both direct and indirect comparisons simultaneously. The
Gil M Lewitus et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(18), 6146-6155 (2014-05-03)
Elevation of inflammatory cytokines in the striatum precedes symptoms in a number of motor dysfunctions, but it is unclear whether this is part of the disease process or an adaptive response to the pathology. In pyramidal cells, TNFα drives the
Lorna Donnelly et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 8(8), CD001951-CD001951 (2013-08-29)
Haloperidol is a benchmark, accessible antipsychotic drug against which the effects of newer treatments are gauged. To determine the best range of doses for haloperidol for the treatment of people acutely ill with schizophrenia. We searched the Cochrane Schizophrenia Group