安全性情報
BM7
Viscosity Bath Media
Silicone Fluid 10 cSt at 25 °C for use 50 to 100 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Viscosity bath fluids are formulated using high-quality raw materials that facilitate optimum visibility, maximum heat stability and efficiency of thermostatic baths. The low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and ensures bath stability and uniformity are optimized.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
BM7-5L:
BM7-20L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)