安全性情報
SAYB02
Supelco
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 25)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Saybolt Colour Reference Standard has its spectral transmittance measured from 380 nm to 780 nm at intervals of 1 nm, using a Perkin-Elmer Lambda 650 spectrophotometer. The colour values provided for the reference standard are within the ASTM D6045 specification data table X1.3 colour range of Saybolt Colour 25 ± 1. It is manufactured, characterized, and distributed meeting the requirements of ISO/IEC 17025. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Saybolt Colour Reference Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
アプリケーション
Saybolt Colour Reference Standard finds use in calibration of colour measuring instruments and validation of test results.
特徴および利点
  • Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory under UKAS accreditation
  • Traceable to international standards
  • Available in 500 mL quantity with tamper evident packaging
  • 18 months shelf life
  • Accompanied with a latest EU compliant MSDS available in 24 languages
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F
引火点(℃)
76 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAYB02-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)