安全性情報
SAYB06
Supelco
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 12)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Saybolt colour (ASTM colour 12) reference standard is a certified reference material (CRM). This liquid colour reference standard is produced, packaged and stored following ISO 17034. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Saybolt colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
アプリケーション
Colour Reference Standard Saybolt 12 is used to calibrate colour measuring equipment such as colorimeters, employed in colour control experiments of process industry products. It may be used as a colour standard in spectroscopic methods to test the quality of petroleum products.
特徴および利点
  • Traceable to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Colour values in ASTM D 6045 and D 156 scales of measurement
  • 500-mL pack size available with safety data sheet
  • 18-months shelf life
  • Tamper-evident security packaging
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F
引火点(℃)
76 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAYB06-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)