安全性情報
TSS1000
Supelco
全懸濁固形物 1000 mg/L 校正標準液
certified reference material
別名:
TSS 参照溶液(1000 mg/L)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC TSS1000-100
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO/IEC 17034とISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。本CRMの使用に関する全ての情報は、分析証明書で確認できます。
アプリケーション
R&Dおよび分析用途のみの全浮遊固形物1000 mg/L校正用標準物質
特徴および利点
  • 高密度ポリエチレン(HDPE)ボトルに包装
  • 分析証明書(CoA)が同梱されています
  • 認定された国内標準物質、ならびに米国国立標準技術研究所(NIST)および国際単位系(SI)で認定された測定単位まで追跡可能
  • 希釈は重量測定により実施
  • 標準物質の調製に用いた天秤はISO 17025の要件に従って校正済み
  • 最小有効期間が長い安定した溶液
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
TSS1000-1L:
TSS1000-500ML:
TSS1000-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)