安全性情報
TSS10
Supelco
全懸濁固形物 10 mg/L 校正標準液
certified reference material
別名:
TSS Reference Solution (10 mg/L)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
certificate is enclosed in each package
メーカー/製品名
RTC TSS10-100
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Total Suspended Solids 10 mg/L Calibration Standard for R&D and Analytical use only.
特徴および利点
  • Packed in High Density Polyethylene (HDPE) bottle
  • A certificate of analysis (CoA) is included with the product
  • Traceable to recognized national standards, and units of measurement recognized at the National Institute of Standards and Technology (NIST) and International System of units (SI)
  • Gravimetrically performed dilutions
  • Balance used to prepare the standard is calibrated to ISO 17025 requirements
  • Stable solution with long minimum shelf life
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
TSS10-500ML:
TSS10-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3