認証
according to ASTM® D 6045
according to ASTM® D1500
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is a certified reference material (CRM) certified to international standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation. Please note that the value presented on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon ASTM colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
アプリケーション
Colour Reference Standard ASTM Colour 5 is ideal for regular checking of colour measuring equipment, validation of test results and inter-laboratory or inter-instrument comparison. It′s used with colorimeters to analyze the colour control of products such as edible and industrial oils, fuels, chemicals, pharmaceuticals, paints and coatings.
特徴および利点
- Liquid colour standard compliant to ASTM D 6045 and D1500
- Certified as per the dual UKAS accreditation to BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034
- Traceable to internationally recognized standards with high accuracy
- Delivered in 500-mL tamper-evident bottles with safety data sheet
- High-stability material with 18-months shelf life
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ASTM50-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)