戻る
Viscosity Bath Media
Products
メーカー
フォーマット
アプリケーション
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-6 of 6
比較する
製品番号
詳細
価格
BM2
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 80 to 120 °C
表示
価格を表示
BM5
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 26 cSt at 25 °C for use 120 to 150 °C
表示
価格を表示
BM1
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 40 to 80 °C
表示
価格を表示
BM8
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 5 cSt at 25 °C for use 20 to 60 °C
表示
価格を表示
BM6
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 20 cSt at 25 °C for use 90 to 135 °C
表示
価格を表示
BM7
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 10 cSt at 25 °C for use 50 to 100 °C