安全性情報
BM1
Viscosity Bath Media
White Oil for use 40 to 80 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BM1-20L:
BM1-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tobias Kroon et al.
Molecular metabolism, 36, 100964-100964 (2020-04-06)
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are key transcription factors that regulate adipose development and function, and the conversion of white into brown-like adipocytes. Here we investigated whether PPARα and PPARγ activation synergize to induce the browning of white fat. A selection