安全性情報
VISRT1K600
Silicone Rotational Viscosity Standard
1003 mPa.s (25.00°C), RT1000
別名:
Paragon Viscosity Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
1003 mPa.s(25.00 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Silicone Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
VISRT1K600-600ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
VISRT1K600-600ML4061837682469