安全性情報
VISRT5600
Silicone Rotational Viscosity Standard
4.988 mPa.s (25.00°C), RT5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
4.988 mPa.s(25.00 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
VISRT5600-600ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)