安全性情報
MGVS100
Medical Viscosity Standard
viscosity 10.00 mPa.s (25.00 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
10.00 mPa.s(25.00 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Find detailed technical data for all Paragon Medical Viscosity Standards on the Paragon Scientific webpage
These products contain antibacterial agent.
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 under UKAS accreditation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MGVS100-100ML:
MGVS100-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)