安全性情報
MGVS60
Medical Viscosity Standard
viscosity 6.0 mPa.s (25 °C), pkg of 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
6.0 mPa.s(25 °C)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These products contain antibacterial agent.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MGVS60-500ML:
MGVS60-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)