安全性情報
MGVS100500
Medical Viscosity Standard
10.0 mPa.s (25.00°C ), pkg of 500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 500 mL
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Medical Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
These products contain antibacterial agent.
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 under UKAS accreditation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MGVS100500-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)