安全性情報
BM2
Viscosity Bath Media
White Oil for use 80 to 120 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
WGK
WGK 3
Jan Code
FPS-009872-NG:
BM2-20L:
FPS-009872-VAR:
BM2-5L:
FPS-009872-BULK:
FPS-009872-IP:
FPS-009872-CNT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)