Key Documents
1.15265
Supelco
Heating bath fluid
for heating baths up to approx. 170°C
別名:
Heating bath fluid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41103715
EC Index Number:
500-075-4
NACRES:
NB.51
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
390 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
粘度
~330 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
220-280 cSt(23 °C)
転移温度
flash point >290 °C
密度
1.15 g/cm3 at 23 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChI Key
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Heating bath fluid (Ethoxylated glycerol) is ideal for all temperature control applications.
アナリシスノート
Viscosity (20 °C): ca. 330 mPas
Suitability for heating bath liquid: passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1