安全性情報
1.09949
Supelco
Magnesium standard
1000 mg Mg, (MgCl₂ in 6% HCl) Titrisol®
別名:
Magnesium Reference Standard for ICP/AAS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
concentrate
濃度
1000 mg Mg in 6% HCl
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
特徴および利点
  • TitrisolTitrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
  • アナリシスノート
    content (Mg): 1000 mg / Ampoule
    Determination method: Complexometric titration.
    (traceable to NIST - SRM 682)
    Accuracy of the method: +/- 2 mg
    法的情報
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    ピクトグラム
    Corrosion
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    注意書き
    危険有害性の分類
    Met. Corr. 1
    保管分類コード
    8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
    WGK
    WGK 1
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Slide 1 of 1