安全性情報
1.09988
Supelco
Manganese standard
1000 mg Mn, (MnCl₂ in H₂O) Titrisol®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
concentrate
濃度
1000 mg Mn in H2O
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
特徴および利点
  • TitrisolTitrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
  • アナリシスノート
    content (Mn): 1000 mg / Ampoule
    Determination method:Complexometric titration.
    (traceable of NIST - SRM 682)
    Accuracy of the method:+/- 2 mg
    法的情報
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    ピクトグラム
    Corrosion
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Eye Dam. 1
    保管分類コード
    12 - Non Combustible Liquids
    WGK
    WGK 1